Cumol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-PhenylpropanIsopropylbenzol
ACRO181010025EA 95.5 CHF
ACRO181010025 ACRO181010010
Cumol 99%
Cumol
Formel: C₉H₁₂
MW: 120,19 g/mol
Siedepunkt: 151 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –96 °C
Dichte: 0,862 g/cm³
Flash-Pt: 31 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008881
CAS-Nummer: 98-82-8
EINECS: 202-704-5
UN: 1918
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02644
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %