3-Propylphenol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
B21266.06
B21266.14
B21266.06EA
231
CHF
B21266.06
B21266.14
3-Propylphenol ≥98%
3-Propylphenol
Purity: 98%
CAS No.: 621-27-2
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Refractive Index: 1.5250
Boiling Point: 229-231°
UN No.: 3145
MDL No.: MFCD01632130
Formel:
C₉H₁₂O Siedepunkt: 229…231 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01632130 CAS-Nummer: 621-27-2 EINECS: 210-675-5 UN: 3145 ADR: 8,III |