4-tert-Butylphenol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
108000010 108000025 108000050
ACRO108000010EA 51.7 CHF
ACRO108000010 ACRO108000025 ACRO108000050
4-tert-Butylphenol 97%
4-tert-Butylphenol
Formel: C₁₀H₁₄O
Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 96…100 °C
Dichte: 0.9 g/cm³
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002367
CAS-Nummer: 98-54-4
EINECS: 202-679-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01584
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Flakes or pastilles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 100 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥96.0 %