2-tert-Butylphenol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L07294.22
L07294.36
L07294.0P
L07294.22EA
47.5
CHF
L07294.22
L07294.36
L07294.0P
2-tert-Butylphenol ≥99%
2-tert-Butylphenol
Purity: 99%
CAS No.: 88-18-6
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 102°(215°F)
Refractive Index: 1.5230
Melting Point: -7°
Boiling Point: 223-224°
Beilstein Reference: 1907120
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00002223
Formel:
C₁₀H₁₄O Siedepunkt: 223…224 °C Melting Pt: –7 °C Dichte: 0.980 Flash-Pt: 102 °C (215 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002223 CAS-Nummer: 88-18-6 EINECS: 201-807-2 UN: 2922 ADR: 8,III |