3-Methylveratrol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1,2-Dimethoxy-3-methylbenzene, 2,3-Dimethoxytoluene
A11617.06
A11617.14
A11617.06EA
72.7
CHF
A11617.06
A11617.14
3-Methylveratrol ≥98%
3-Methylveratrol
Purity: 98+%
CAS No.: 4463-33-6
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5140
Odour: Aromatic
Boiling Point: 202-203°
Beilstein Reference: 1940962
MDL No.: MFCD00008379
Formel:
C₉H₁₂O₂ MW: 152,19 g/mol Siedepunkt: 202…203 °C Dichte: 1.024 Flash-Pt: 85 °C (185 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008379 CAS-Nummer: 4463-33-6 EINECS: 224-726-4 |