4-Methylanisol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: p-Methylanisole
A11572.0F A11572.AE A11572.AP
A11572.0FEA 498 CHF
A11572.0F A11572.AE A11572.AP
4-Methylanisol ≥99%
4-Methylanisol
Purity: 99% CAS No.: 104-93-8 Molecular Formula: C8H10O Formula Weight: 122.17 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.5110 Odour: Aromatic Melting Point: -50° Boiling Point: 174-175° Beilstein Reference: 1237336 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00008413
Formel: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 174…175 °C
Melting Pt: –50 °C
Dichte: 0.968
Flash-Pt: 58 °C (136 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008413
CAS-Nummer: 104-93-8
EINECS: 203-253-7
UN: 3271
ADR: 3,III