2-Methylanisol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: o-Cresol methyll ether, 2-Methylanisole, 1-Methoxy-2-methylbenzene, 2-Methoxytoluene
A13897.18 A13897.30
A13897.18EA 94.2 CHF
A13897.18 A13897.30
2-Methylanisol ≥99%
2-Methylanisol
Purity: 99% CAS No.: 578-58-5 Molecular Formula: C8H10O Formula Weight: 122.17 Flash Point: 51°(123°F) Refractive Index: 1.5170 Boiling Point: 170-172° Beilstein Reference: 1857415 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00008373
Formel: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 170…172 °C
Dichte: 0.985
Flash-Pt: 51 °C (123 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008373
CAS-Nummer: 578-58-5
EINECS: 209-426-3
UN: 3271
ADR: 3,III