Reinraum-Wischtücher, Polywipe-C Heatseal
Lieferant: CONTEC
PCHS-1212 PCHS-77B PCHS-99
CONTPCHS-1212EA 904 CHF
CONTPCHS-1212 CONTPCHS-77B CONTPCHS-99
Reinraum-Wischtücher, Polywipe-C Heatseal
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Das leichte Polywipe-C Heatseal Wischtuch besteht aus Filament-Polyester und weist eine strukturierte Oberfläche für effektives Reinigen auf. Das Wischtuch wird im Laserschneideverfahren hergestellt, was die Fasern an den Kanten versiegelt.
  • Durch nicht scheuernde Kanten kann das gesamte Wischtuch verwendet werden
  • Äußerst geringer Gehalt an Partikeln und Fasern
  • Gute Saugfähigkeit für Lösungsmittel; chemikalienbeständig
Es eignet sich bestens für die Reinigung von Oberflächen und Produktionswerkzeugen, bei denen Rückstände von Partikeln, Fasern undMore Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Modell Polywipe-C Heatseal
Environmentally Preferable
Grundgewicht 120 g/m²
Absorptionsvermögen - Extrinsisch 265 ml/m²
Absorptionsvermögen - Intrinsisch 2,23 ml/g
Absorptionsrate <1 s
Extrahierbare Substanzen - Mit demineralisiertem Wasser 0,005 g/m²
Extrahierbare Substanzen - Mit Isopropanol 0,004 g/m²
Fasern (>100 µm) 0,110×10³/m²
Partikelabgabe (>=0,5 µm) 2,53 × 10⁶/m²
Ionen - Chlorid 0,050 ppm
Ionen - Natrium 0,200 ppm