4-Decylanilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L08620.03 L08620.06 L08620.14
L08620.03EA 71.9 CHF
L08620.03 L08620.06 L08620.14
4-Decylanilin ≥98%
4-Decylanilin
Purity: 98% CAS No.: 37529-30-9 Molecular Formula: C16H27N Formula Weight: 233.40 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5100 Melting Point: 23-25° Boiling Point: 218-220°/14mm Beilstein Reference: 2721403 MDL No.: MFCD00007918
Formel: C₁₆H₂₇N
Siedepunkt: 218…220 °C (14 mmHg)
Melting Pt: 23…25 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007918
CAS-Nummer: 37529-30-9
EINECS: 253-546-9