Drahtkörbe, rechteckig, mit Deckel
Lieferant: HUPFER METALLWERKE
7501132 7501135 7501133 7501204 7501161 7501162 7501282
HUPF7501132EA 299 CHF
HUPF7501132 HUPF7501135 HUPF7501133 HUPF7501204 HUPF7501161 HUPF7501162 HUPF7501282
Drahtkörbe, rechteckig, mit Deckel
Körbe Drahtkörbe
Diese Siebkörbe aus elektropoliertem Edelstahl sind für Klein- und Zubehörteile vorgesehen.
  • Mit Deckel
  • Mit Bodenrahmen
  • Maschenweite: 1,6×1,6 mm
Farbe: Silber