Flachdichtungen, KECK™ DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
286341009 286341609 286341506
SCOT286341009EA 311 CHF
SCOT286341009 SCOT286341609 SCOT286341506
Flachdichtungen, KECK™ DURAN®
Versiegeln Dichtringe
Viton and EPDM, black.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance