4-Isopropylanilin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
p-Cumidine, 4-Aminocumene
A14646.14
A14646.22
A14646.14EA
93.1
CHF
A14646.14
A14646.22
4-Isopropylanilin ≥99%
4-Isopropylanilin
Purity: 99%
CAS No.: 99-88-7
Molecular Formula: C9H13N
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5430
Melting Point: -63°
Boiling Point: 226-228°
Beilstein Reference: 1930544
Merck Reference: 14,2620
MDL No.: MFCD00007900
Formel:
C₉H₁₃N MW: 135.21 g/mol Siedepunkt: 226…228 °C Melting Pt: –63 °C Dichte: 0.989 Flash-Pt: 92 °C (197 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007900 CAS-Nummer: 99-88-7 EINECS: 202-797-2 UN: 1760 ADR: 8 III Merck Index: 13,02647 |