Transportwagen
Lieferant: HUPFER METALLWERKE
0111992 0112082 0112202 0112052 0111932 0124012 0111962 0112262 0112172 0112322
HUPF0111992EA 1440 CHF
HUPF0111992 HUPF0112082 HUPF0112202 HUPF0112052 HUPF0111932 HUPF0124012 HUPF0111962 HUPF0112262 HUPF0112172 HUPF0112322
Transportwagen
Transportwagen
Transportwagen, komplett mit 25 mm tiefen Ablagen. Die Ablagen sind für eine leichte Reinigung an den Kanten abgeschrägt. Mit vier Lenkrollen, zwei davon feststellbar.
  • Korrosionsbeständig
  • Abweiserrollen aus elastischem, stoßfestem Kunststoff schützen den Wagen rundum vor Beschädigungen
  • Wartungsfrei
Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl