Gestell für Imhoff-Trichter
Lieferant: Bürkle
LaboPlast®
BURK7118-2000EA 143 CHF
BURK7118-2000
Gestell für Imhoff-Trichter
Stative
PP, Stahl verchromt. Das Gestell für Sedimentiertrichter dient der sicheren und praktischen Aufbewahrung, Halterung oder Lagerung von Imhoff-Trichtern während der Sedimentation.
  • Einstellbare Höhe bis 450 mm
  • Für Trichter ab Ø 90 mm
Durch zwei Trichteraufnahmen stehen die Imhoff-Trichter gesichert, stabil und können absolut senkrecht positioniert werden. Durch ein innovatives Magnetkonzept sind keine Klemmschrauben notwendig, die Trichterhalter können einfach, flexibel und einhändig in der Höhe angepasst werden. Über entsprechendes Zubehör können die Halterungen für Imhoff-Trichter auch durch Halterungen für Allzwecktrichter ausgetauscht werden.