3-tert-Butylanilin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H50698.03
H50698.06
H50698.03EA
309
CHF
H50698.03
H50698.06
3-tert-Butylanilin ≥97%
3-tert-Butylanilin
Purity: 97%
CAS No.: 5369-19-7
Molecular Formula: C10H15N
Formula Weight: 149.23
MDL No.: MFCD00125078
Formel:
C₁₀H₁₅N Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00125078 CAS-Nummer: 5369-19-7 EINECS: 226-361-6 |