Reinraum-Wischtücher, getränkt, PROSAT® Polynit Heatseal
Lieferant: Contec
PROSAT®
115-2788EA 1430 CHF
115-2788 CONTPSPS0087 CONTPSPS0008
Reinraum-Wischtücher, getränkt, PROSAT® Polynit Heatseal
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Getränkte Reinraumwischtücher
Getränkte Wischtücher aus Polyester-Maschenware, die aus Polynit Heatseal Material gefertigt ist. Die Wischtücher enthalten 70% IPA und 30% deionisiertes Wasser. Sie eignen sich daher ideal für den Einsatz in Reinräumen, bei Oberflächenvorbehandlungen und in kritischen Herstellungsprozessen.
  • Weiche, nicht-scheuernde Wischtücher reinigen ohne zu verkratzen
  • Geringer Gehalt an Partikeln und extrahierbaren Substanzen
  • Wiederverschließbare Beutel zur Aufrechterhaltung des Reinheits- und Sättigungsgrads
Zur Verwendung in Reinräumen der ISO-Klassen 3 und 4 geeignet.
Farbe: Weiß
Bitte beachten Die Daten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellsten Testergebnisse und Testverfahren sind auf der Hersteller-Website zu finden.
*Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904