Pipettenspitzen, ratiolab®
Lieferant: Ratiolab
ratiolab®
RATI2413612EA 76.4 CHF
RATI2413612 RATI2513162 RATI2513163 RATI2113612 RATI2410620 612-1490 RATI2513502 612-1476 612-1477 612-2501 612-1478 612-2502 RATI2100500 RATI2500163 RATI2453612 RATI2400650 RATI2500180 RATI2530172 RATI2530173 RATI2400690 RATI2530192 RATI2430612 RATI2153612 612-1483 612-1484 RATI2410650 RATI2410630 RATI2113602 612-1480 612-1481 RATI2513172 612-1487 612-1488 RATI2400624 RATI2400623 RATI2553502 612-1489 RATI2400622 RATI2453602 RATI2130602 RATI2500130 RATI2553162 RATI2530162 RATI2153602 RATI2430602 RATI2413602
Pipettenspitzen, ratiolab®
Pipettenspitzen
ratiolab® Pipettenspitzen sind die ideale Ergänzung zu allen handelsüblichen Pipetten.
  • Aus qualitativ hochwertigem PP
  • Dichter Sitz durch passgenauen Konus
  • Garantiert staubfrei durch Spezial-Ionisierung
  • Exzellente Transparenz durch höchste Oberflächengüte
  • Minimale Restbenetzung durch kontrollierte Rohstoffqualität
  • Ausgezeichnete Volumengenauigkeit durch präzise Spitzenöffnung
  • MultiTray® Nachfüllsystem ist kostengünstig und platzsparend und reduziert beträchtlich die Abfallmenge
MultiTray®: Staubgeschützte Nachfüllpackung für Multibox® plus und Multibox® ultra.