2-Isopropylanilin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A14671.14 A14671.22 A14671.36
A14671.14EA 58.6 CHF
A14671.14 A14671.22 A14671.36
2-Isopropylanilin ≥97%
2-Isopropylanilin
Purity: 97% CAS No.: 643-28-7 Molecular Formula: C9H13N Formula Weight: 135.21 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.5485 Boiling Point: 214-216° Beilstein Reference: 636283 MDL No.: MFCD00007720
Formel: C₉H₁₃N
Siedepunkt: 214…216 °C
Dichte: 0.966
Flash-Pt: 95 °C (203 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007720
CAS-Nummer: 643-28-7
EINECS: 211-397-7