4-Iodtoluol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Iodo-4-methylbenzene
133940100 133940500 133941000
ACRO133940100EA 43.3 CHF
ACRO133940100 ACRO133940500 ACRO133941000
4-Iodtoluol 98%
4-Iodtoluol
Formel: C₇H₇I
MW: 218.04 g/mol
Siedepunkt: 211,5
Melting Pt: 33…36 °C
Flash-Pt: 90 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001059
CAS-Nummer: 624-31-7
EINECS: 210-841-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 36 °C
GC ≥97.5 %
Elemental Analysis 7.55 to 8.35 % N