Probendose, Pure
Lieferant: BURKLE
6206-0060 6206-0300
BURK6206-0060EA 0.8 CHF
BURK6206-0060 BURK6206-0300
Probendose, Pure
Probenbehälter Universalbehälter
Probendose mit dichtschließendem Verschlussdeckel.
  • Dichtschließende Probendose
  • Mit anhängendem, vertikal fixierbaren Schnappdeckel
  • PP, transparent
Der Deckel kann einhändig geöffnet werden und richtet sich dann im 90° Winkel auf. Flüssigkeit/Kondensat im Deckel läuft in eine im Deckel integrierte Auffangrinne, nichts geht verloren, nichts kann abtropfen. Die Dose ist absolut dicht, hinterschneidungsfrei, deshalb leicht befüllbar und restlos zu entleeren. Sie ist autoklavierbar und gefriergeeignet.