Boxen mit Schnappdeckeln, Mehrzweck
Lieferant: BURKLE
6210-1001 6210-2000 6210-0250 6210-0500 6250-1001 6250-1500 6250-2300 6250-3300 6250-2000 6250-1000 6250-0500
BURK6210-1001EA 8.4 CHF
BURK6210-1001 216-2984 BURK6210-0250 BURK6210-0500 BURK6250-1001 BURK6250-1500 BURK6250-2300 BURK6250-3300 BURK6250-2000 BURK6250-1000 BURK6250-0500
Boxen mit Schnappdeckeln, Mehrzweck
Boxen Lagerboxen
Box zum Lagern, Verpacken, Probenehmen und Transportieren von Pasten, Granulaten, Pulvern, Bodenproben und Tiefkühlware (−40 °C bis kurzzeitig +95 °C).
PE, durchscheinend.
  • Können tiefgefroren werden
  • Keine Spalten
  • Geeignet für die Verwendung mit Nahrungsmitteln