2-Fluor-5-(trifluormethyl)anisol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B23516.03
B23516.06
B23516.03EA
42
CHF
B23516.03
B23516.06
2-Fluor-5-(trifluormethyl)anisol ≥97%
2-Fluor-5-(trifluormethyl)anisol
Purity: 97%
CAS No.: 261951-78-4
Molecular Formula: C8H6F4O
Formula Weight: 194.13
Flash Point: 62°(144°F)
Refractive Index: 1.4352
MDL No.: MFCD01631564
Formel:
C₈H₆F₄O MW: 194,13 g/mol Siedepunkt: 151 °C (1013 hPa) Melting Pt: –15 °C Flash-Pt: 62 °C (144 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631564 CAS-Nummer: 261951-78-4 |