3-Fluor-4-nitrotoluol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A10840.06 A10840.14
A10840.06EA 55.3 CHF
A10840.06 A10840.14
3-Fluor-4-nitrotoluol ≥99%
3-Fluor-4-nitrotoluol
Purity: 99% CAS No.: 446-34-4 Molecular Formula: C7H6FNO2 Formula Weight: 155.13 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 51-55° Boiling Point: 97-98°/3mm Beilstein Reference: 2502584 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007053
Formel: C₇H₆FNO₂
Siedepunkt: 97…98 °C (3 mmHg)
Melting Pt: 51…55 °C
Dichte: 1.438
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007053
CAS-Nummer: 446-34-4
EINECS: 207-166-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III