Mikrozentrifugenröhrchen, 0,5/1,5/1,8 ml, Micrewtube®
Lieferant: Simport Scientific
T335-2 T335-2S T335-5S T335-6 T335-6S T335-6SPR T335-7 T335-7S T335-7SPR T335-5 T335-5SPR T335-2SPR T335-4 T335-4S T335-4SPR T335-2TP T335-6TP T335-7TP T335-4TP T335-5TP T335-4SPRTP T335-4STP T335-5SPRTP T335-5STP T335-6SPRTP T335-6STP T335-7SPRTP T335-7STP T335-2SPRTP T335-2STP
212-9326EA 270 CHF
212-9326 SIMPT335-2S SIMPT335-5S 212-9329 SIMPT335-6S SIMPT335-6SPR 212-9330 SIMPT335-7S SIMPT335-7SPR 212-9328 SIMPT335-5SPR SIMPT335-2SPR 212-9327 SIMPT335-4S SIMPT335-4SPR SIMPT335-2TP SIMPT335-6TP SIMPT335-7TP SIMPT335-4TP SIMPT335-5TP SIMPT335-4SPRTP SIMPT335-4STP SIMPT335-5SPRTP SIMPT335-5STP SIMPT335-6SPRTP SIMPT335-6STP SIMPT335-7SPRTP SIMPT335-7STP SIMPT335-2SPRTP SIMPT335-2STP
Mikrozentrifugenröhrchen, 0,5/1,5/1,8 ml, Micrewtube®
Röhrchen Reaktionsgefäße
Röhrchen und Kappen aus PP, durchscheinend.
  • Als glatte oder graduierte Ausführung erhältlich
  • Als frei von RNase, DNase, Pyrogenen und DNA zertifiziert
  • Max. RZB: Röhrchen ohne Stehrand sind bis 20.000 g zentrifugierbar.
  • Temperaturbereich: –196 bis +121 °C
  • Flache Schraubverschlüsse mit O-Ring-Dichtung