Benzotrifluorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Lösungsmittel BTFα,α,α-Trifluortoluol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41554.0100EA 88.4 CHF
8.41554.0100 8.41554.9999
Benzotrifluorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Benzotrifluorid
Formel: C₇H₅F₃
MW: 146,11 g/mol
Siedepunkt: 101 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –29 °C
Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 12 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000372
CAS-Nummer: 98-08-8
EINECS: 202-635-0
UN: 2338
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01111
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/42/46/764246.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Hill Formula C₇H₅F₃
Molar Mass 146.11 g/mol
Boiling point 100 - 103 °C (1013 hPa)
Density 1.197 g/cm³ (20 °C)
Explosion limit 1.4 - 9.3 %(V)
Flash point 12 °C
Ignition temperature 650 °C
Melting Point -29 °C
Vapor pressure 53 hPa (25 °C)
Solubility 0.45 g/l (20 °C) Hydrolysis
LD 50 oral LD50 Rat 15000 mg/kg
LD 50 dermal LD50 Rat 2000 mg/kg
Storage class 3 Flammable liquids
WGK WGK 1 slightly water endangering
R Phrase R 11-51/53
S Phrase S 16-23-61