4-Chlor-α,α,α-trifluortoluol

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr

Synonyms: 1-Chlor-4-(trifluormethyl)benzol4-Chlorbenzotrifluorid

PROOMM0256.06EA 1080 CHF
PROOMM0256.06
4-Chlor-α,α,α-trifluortoluol
4-Chlor-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇H₄ClF₃
MW: 180,56 g/mol
Siedepunkt: 136 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –36 °C
Dichte: 1,346 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000627
CAS-Nummer: 98-56-6
EINECS: 202-681-1
UN: 2234
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02145

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR