4-Chlortoluol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Chloro-4-methylbenzene
150210010 150210250 150211000
ACRO150210010EA 419 CHF
ACRO150210010 ACRO150210250 ACRO150211000
4-Chlortoluol 98%
4-Chlortoluol
Formel: C₇H₇Cl
MW: 126.59 g/mol
Siedepunkt: 162 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 6…8 °C
Dichte: 1.07 g/cm³
Flash-Pt: 51 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000631
CAS-Nummer: 106-43-4
EINECS: 203-397-0
UN: 2238
ADR: 3 III
Merck Index: 13,02190
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.01 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤15 APHA