3-Chlortoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A16991.0E
A16991.22
A16991.36
A16991.0EEA
912
CHF
A16991.0E
A16991.22
A16991.36
3-Chlortoluol ≥98%
3-Chlortoluol
Purity: 98%
CAS No.: 108-41-8
Molecular Formula: C7H7Cl
Formula Weight: 126.59
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.5220
Melting Point: -48°
Boiling Point: 160-162°
Beilstein Reference: 1903632
Merck Reference: 14,2171
UN No.: 2238
MDL No.: MFCD00000595
Formel:
C₇H₇Cl MW: 126.59 g/mol Siedepunkt: 160…162 °C Melting Pt: –48 °C Dichte: 1.072 Flash-Pt: 50 °C (122 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000595 CAS-Nummer: 108-41-8 EINECS: 203-580-5 UN: 2238 ADR: 3 III Merck Index: 13,02190 |