2-Chlortoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
o-Chlorotoluene
B23596.0B
B23596.22
B23596.30
B23596.0BEA
122
CHF
B23596.0B
B23596.22
B23596.30
2-Chlortoluol ≥98%
2-Chlortoluol
Purity: 99%
CAS No.: 95-49-8
Molecular Formula: C7H7Cl
Formula Weight: 126.59
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.5250
Melting Point: -36°
Boiling Point: 157-159°
Beilstein Reference: 1904175
Merck Reference: 14,2171
UN No.: 2238
MDL No.: MFCD00000562
Formel:
C₇H₇Cl Siedepunkt: 157…159 °C Melting Pt: –36 °C Dichte: 1.082 Flash-Pt: 47 °C (116 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000562 CAS-Nummer: 95-49-8 EINECS: 202-424-3 UN: 2238 ADR: 3,III Merck Index: 14,2171 |