n-Hexan ≥97%, HiPerSolv CHROMANORM® für die präparative HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
84530.550EA 0 CHF
84530.550 84530.460 84530.950
n-Hexan ≥97%, HiPerSolv CHROMANORM® für die präparative HPLC
n-Hexan
For preparative HPLC
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Siedepunkt: 69 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –94,3 °C
Dichte: 0.659 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –22 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009520
CAS-Nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
REACH: 01-2119480412-44
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on anhydrous) Min. 97.0 %
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 50 ppm