3-Hydroxy-p-toluylsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B21501.03
B21501.06
B21501.14
B21501.03EA
30
CHF
B21501.03
B21501.06
B21501.14
3-Hydroxy-p-toluylsäure ≥98%
3-Hydroxy-p-toluylsäure
Purity: 98%
CAS No.: 586-30-1
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Odour: Odourless
Melting Point: 207-212°
Beilstein Reference: 1936497
MDL No.: MFCD00002511
Formel:
C₈H₈O₃ Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa) Melting Pt: 207…212 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002511 CAS-Nummer: 586-30-1 EINECS: 209-571-2 |