2-Hydroxy-m-toluylsäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
173340050 173345000 173341000
ACRO173340050EA 22.5 CHF
ACRO173340050 ACRO173345000 ACRO173341000
2-Hydroxy-m-toluylsäure 99%
Formel: C₈H₈O₃
Siedepunkt: 293 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 164…167 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002448
CAS-Nummer: 83-40-9
EINECS: 201-473-8
Merck Index: 13,02609