6-Nitro-o-toluylsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L06563.06
L06563.14
L06563.06EA
138
CHF
L06563.06
L06563.14
6-Nitro-o-toluylsäure ≥98%
6-Nitro-o-toluylsäure
Purity: 98%
CAS No.: 13506-76-8
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 153-156°
Beilstein Reference: 2050804
Formel:
C₈H₇NO₄ Siedepunkt: 353 °C (1013 hPa) Melting Pt: 153…156 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007267 CAS-Nummer: 13506-76-8 EINECS: 236-833-3 |