Zentrifugen, Tischmodelle, belüftet/beheizt, ROTOFIX 46/46H
Lieferant: Hettich
Rotofix
521-1639EA 9240 CHF
521-1639 521-1747
Zentrifugen, Tischmodelle, belüftet/beheizt, ROTOFIX 46/46H
Zentrifugen Tischzentrifugen
Die ROTOFIX 46 Zentrifugen sind für die Verwendung in der Forschung und Industrielaboratorien konzipiert.
  • Drehverschluss zum mühelosen Öffnen und Schließen des Deckels
  • Ergonomisches Bedien- und Informationsfeld; Parameter sind sichtbar während der Zentrifugation
  • Vom Benutzer wählbar Programme: Neun Beschleunigungs- und Bremsrampen, oder ungebremster Auslauf
  • Einfacher Rotoraustausch, automatische Rotorerkennung
  • Heizung einstellbar von 10 bis 90 °C, abhängig von der Umgebungstemperatur; mit Vorheizfunktion (nur 46H)
Modell 46H kann bis zu 90 °C aufgeheizt werden und eignet sich für die Durchführung von standardisierten Erdölprüfverfahren sowie für die Herstellung von mikrofluidischen Chips. Die Zentrifugen ermöglichen zudem bei Verwendung des 6-Positionen-Rotors die Bestimmung des Schwefelsäuregehalts von Chrombädern.
*Im heizbaren Modell ROTOFIX 46H kann der 6-Positionen-Rotor nur bis zu einer Maximaltemperatur von +40 °C verwendet werden.
Bestellinformation: Lieferung ohne Rotor. Rotoren, Adapter und andere Zubehörteile müssen separat bestellt werden.