Reinraum-Wischtücher, getränkt, SATWipes® C3
Lieferant: Contec
SATWipes®
115-0379EA 716 CHF
115-0379 115-1872 115-2827 115-2826
Reinraum-Wischtücher, getränkt, SATWipes® C3
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Getränkte Reinraumwischtücher
Die SATWipes bestehen aus reinem, wasserstrahlverfestigtem Polyestervlies und sind daher weich und strapazierfähig. Die Sättigung entweder mit Alkohol und deionisiertem Wasser oder mit 100% Alkohol sorgt für eine sichere und milde Reinigungslösung.
  • Praktischer und wiederverwendbarer Zupfspender mit Schnappdeckel
  • Gleichmäßiges Auftragen und konsistente Verwendung von Lösungsmitteln: bis zu 35% weniger Lösungsmittelverbrauch
  • Verringert die Handhabung von Lösungsmitteln und erhöht somit die Sicherheit
Die Wischtücher eignen sich ideal für weniger kritische Anwendungen, für die Reinigung von Prozesswerkzeugen und anderen Vorrichtungen sowie zur Vorbereitung von Oberflächen.
Suitable for use in Class 1000, ISO 6, M4.5 cleanrooms.
Farbe: Weiß
Bitte beachten Die Daten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellsten Testergebnisse und Testverfahren sind auf der Hersteller-Website zu finden.
*Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.