(4-Methoxyphenyl)aceton ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(p-Methoxyphenyl)-2-propanone, 1-(4-Methoxyphenyl)-2-propanone
A13209.14 A13209.22 A13209.36
A13209.14EA 68.3 CHF
A13209.14 A13209.22 A13209.36
(4-Methoxyphenyl)aceton ≥98%
(4-Methoxyphenyl)aceton
Purity: 98% CAS No.: 122-84-9 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.20 Flash Point: 101°(213°F) Refractive Index: 1.5250 Boiling Point: 266-268° Beilstein Reference: 2044332 MDL No.: MFCD00008773
Formel: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Siedepunkt: 266…268 °C
Melting Pt: –15 °C
Dichte: 1.069
Flash-Pt: 101 °C (213 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008773
CAS-Nummer: 122-84-9
EINECS: 204-578-7