(3-Methoxyphenyl)aceton ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
1-(3-Methoxyphenyl)propan-2-one
B20916.03
B20916.06
B20916.03EA
132
CHF
B20916.03
B20916.06
(3-Methoxyphenyl)aceton ≥97%
(3-Methoxyphenyl)aceton
Purity: 97%
CAS No.: 3027-13-2
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point:
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164,2 g/mol Siedepunkt: 258…260 °C Dichte: 1.078 Flash-Pt: >110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008771 CAS-Nummer: 3027-13-2 EINECS: 221-191-9 |