(2-Methoxyphenyl)aceton ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(2-Methoxyphenyl)propan-2-one
B24495.03 B24495.06
B24495.03EA 59.5 CHF
B24495.03 B24495.06
(2-Methoxyphenyl)aceton ≥98%
(2-Methoxyphenyl)aceton
Purity: 98+% CAS No.: 5211-62-1 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5250 Boiling Point: 128-131°/11mm Beilstein Reference: 2502308 MDL No.: MFCD00008770
Formel: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Siedepunkt: 128…131 °C (11 mmHg)
Dichte: 1.062
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008770
CAS-Nummer: 5211-62-1
EINECS: 226-008-6