Octanophenon 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: n-Octanophenone
279360250 279360050 279361000
ACRO279360250EA 207 CHF
ACRO279360250 ACRO279360050 ACRO279361000
Octanophenon 99+%
Octanophenon
Formel: C₆H₅C(O)(CH₂)₆CH₃
MW: 204.31 g/mol
Siedepunkt: 285…290 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 21.5…23.5 °C
Dichte: 0.93 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003554
CAS-Nummer: 1674-37-9
EINECS: 216-817-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cd0f209a607b8cbbf9da6901aa068a648d8d286&vid=aaab188f5f60b7daeb700e46748ab2e0885cb4ae&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5024 to 1.5054 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %