Reinraum-Wischtücher, Polynit
Lieferant: CONTEC
PN-1818 PN-1212 PN-99 PN-44 LWPN0003
115-2390EA 182 CHF
115-2390 115-2144 CONTPN-99 CONTPN-44 CONTLWPN0003
Reinraum-Wischtücher, Polynit
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Polynit-Tücher bestehen aus 100% gestricktem, strukturiertem Polyester mit Messerschnittkanten.
  • Gewaschenes Gewebe aus 100% Polyester für extrem niedrige Partikel- und Fasergehalte
  • Weiche Kanten: Eignen sich ideal für kratzempfindliche Oberflächen
  • 100% gestricktes Polyester ist mit vielen Lösungsmitteln kompatibel
  • Langlebiges Gewebe ist abriebfest und chemikalienbeständig
  • In einem Reinraum der ISO-Klasse 4 gewaschen und verpackt
Dank Interlock-Strick ist der Stoff sehr strapazierfähig. Durch einen periodischen, zusätzlichen Stich eines nicht verlaufenden Interlock-Gewirkes wird ein Aufreißen des Stoffes verhindert. Dadurch erhält man ein robustes Tuch mit starken Kanten.
Empfohlen für Umgebungen der ISO-Klasse 5 - 6.
Farbe: Weiß