4-Brom-3-nitrotoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A10718.14 A10718.22
A10718.14EA 132 CHF
A10718.14 A10718.22
4-Brom-3-nitrotoluol ≥98%
4-Brom-3-nitrotoluol
Purity: 98+% CAS No.: 5326-34-1 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.04 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 29-32° Boiling Point: 96°/1mm Beilstein Reference: 1945925 MDL No.: MFCD00024180
Formel: C₇H₆BrNO₂
Siedepunkt: 96 °C (1 mmHg)
Melting Pt: 29…32 °C
Dichte: 1,578
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00024180
CAS-Nummer: 5326-34-1
EINECS: 226-203-6