Crossmatch tubes, BD Vacutainer®
Lieferant: BD Medical
367941 367941UK 368817
BDAM367941EA 50.5 CHF
BDAM367941 BDAM367941UK BDAM368817
Crossmatch tubes, BD Vacutainer®
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Entnahme und Vorbereitung von Blutproben
These crossmatch tubes are available in plastic EDTA and plain clot activator tubes.
It is identified by a pink cap and large block label.
Lieferumfang: All tubes are supplied in boxes of 100/ cases of 1000.