Messbecher, graduiert, mit Ausguss und Klapphenkel
Lieferant: BOCHEM
8390 8391 8394
BOCH8390EA 1680 CHF
BOCH8390 BOCH8391 BOCH8394
Messbecher, graduiert, mit Ausguss und Klapphenkel
Eimer
Edelstahl 18/10
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, Sehr gute thermische Beständigkeit
  • Hohe Qualität, sehr Stabil
  • Passende Deckel sind optional verfügbar
Für die Benutzung in Laboratorien und der Industrie. Graduiert mit Henkel. Nahtlose Henkel-Aufhänger und glatte Oberflächen für schnelles, einfaches Reinigen.
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable