2-Brom-4-fluortoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A12792.06
A12792.14
A12792.22
A12792.06EA
68.9
CHF
A12792.06
A12792.14
A12792.22
2-Brom-4-fluortoluol ≥98%
2-Brom-4-fluortoluol
Purity: 98+%
CAS No.: 1422-53-3
Molecular Formula: C7H6BrF
Formula Weight: 189.03
Flash Point: 64°(147°F)
Refractive Index: 1.5280
Boiling Point: 170-172°
Beilstein Reference: 1859038
MDL No.: MFCD00040828
Formel:
C₇H₆BrF Siedepunkt: 170…172 °C Dichte: 1,526 Flash-Pt: 64 °C (147 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00040828 CAS-Nummer: 1422-53-3 EINECS: 215-830-0 |