4-Brom-2-fluortoluol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Bromo-3-fluoro-4-methylbenzene
A15891.06
A15891.14
A15891.22
A15891.06EA
51.3
CHF
A15891.06
A15891.14
A15891.22
4-Brom-2-fluortoluol ≥99%
4-Brom-2-fluortoluol
Purity: 99%
CAS No.: 51436-99-8
Molecular Formula: C7H6BrF
Formula Weight: 189.03
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5290
Boiling Point: 66-68°/8mm
Beilstein Reference: 1859028
MDL No.: MFCD00013551
Formel:
C₇H₆BrF MW: 189.03 g/mol Siedepunkt: 66…68 °C (8 mmHg) Dichte: 1.492 Flash-Pt: 73 °C (163 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013551 CAS-Nummer: 51436-99-8 EINECS: 257-201-3 |