α-Brom-4-fluortoluol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: α-Bromo-p-fluorotoulene, 4-Fluorobenzyl bromide, p-Fluorobenzyl bromide
A10208.09 A10208.18 A10208.30
A10208.09EA 97.1 CHF
A10208.09 A10208.18 A10208.30
α-Brom-4-fluortoluol ≥97%
α-Brom-4-fluortoluol
Purity: 97% CAS No.: 459-46-1 Molecular Formula: C7H6BrF Formula Weight: 189.03 Flash Point: 66°(150°F) Refractive Index: 1.5470 Odour: Pungent Boiling Point: 84-85°/15mm Beilstein Reference: 636507 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000359
Formel: C₇H₆BrF
MW: 189,03 g/mol
Siedepunkt: 84…85 °C (15 mmHg)
Dichte: 1.530
Flash-Pt: 66 °C (150 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000359
CAS-Nummer: 459-46-1
EINECS: 207-291-5
UN: 3265
ADR: 8,II