α-Brom-3-fluortoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
α-Bromo-3-fluorotoluene, α-Bromo-m-fluorotoulene, alpha-Bromo-m-fluorotoulene, 1-(Bromomethyl)-3-fluorobenzene, m-Fluorobenzyl bromide, 3-Fluorobenzyl bromide
A15446.18
A15446.06
A15446.14
A15446.18EA
353
CHF
A15446.18
A15446.06
A15446.14
α-Brom-3-fluortoluol ≥98%
α-Brom-3-fluortoluol
Purity: 98%
CAS No.: 456-41-7
Molecular Formula: C7H6BrF
Formula Weight: 189.03
Flash Point: 91°(196°F)
Refractive Index: 1.5460
Odour: Pungent
Boiling Point: 200°
Beilstein Reference: 636503
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000340
Formel:
C₇H₆BrF MW: 189,03 g/mol Siedepunkt: 200 °C Dichte: 1.546 Flash-Pt: 91 °C (196 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000340 CAS-Nummer: 456-41-7 EINECS: 207-263-2 UN: 3265 ADR: 8,II |