α-Brom-2-fluortoluol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Fluorobenzyl bromide, α-Bromo-o-fluorotoulene
197960050 197960250
ACRO197960050EA 43.3 CHF
ACRO197960050 ACRO197960250
α-Brom-2-fluortoluol 98%
α-Brom-2-fluortoluol
Formel: C₇H₆BrF
MW: 189,03 g/mol
Siedepunkt: 84…85 °C (15 mmHg)
Dichte: 1.567 g/cm³
Flash-Pt: 82 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000324
CAS-Nummer: 446-48-0
EINECS: 207-169-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5495 to 1.5515 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %