α-Brom-4-chlortoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: alpha-Bromo-4-chlorotoluene, 1-(Bromomethyl)-4-chlorobenzene, 4-Chlorobenzyl bromide
B22858.06 B22858.14
B22858.06EA 87 CHF
B22858.06 B22858.14
α-Brom-4-chlortoluol ≥98%
α-Brom-4-chlortoluol
Purity: 98+% CAS No.: 622-95-7 Molecular Formula: C7H6BrCl Formula Weight: 205.49 Odour: Pungent Melting Point: 46-51° Boiling Point: 107-108°/8mm Beilstein Reference: 606497 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00040714
Formel: C₇H₆BrCl
Siedepunkt: 107…108 °C (8 mmHg)
Melting Pt: 46…51 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040714
CAS-Nummer: 622-95-7
EINECS: 210-760-7
UN: 3261
ADR: 8,II