2,4,6-Tribromtoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Methyl-2,4,6-tribromobenzene, 1,3,5-Tribromo-2-methylbenzene
L01149.09 L01149.18
L01149.09EA 101 CHF
L01149.09 L01149.18
2,4,6-Tribromtoluol ≥98%
2,4,6-Tribromtoluol
Purity: 98+% CAS No.: 6320-40-7 Molecular Formula: C7H5Br3 Formula Weight: 328.83 Melting Point: 67-70° Boiling Point: 290° MDL No.: MFCD00013527
Formel: C₇H₅Br₃
MW: 328,83 g/mol
Siedepunkt: 290 °C
Melting Pt: 67…70 °C
Dichte: 2.479
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013527
CAS-Nummer: 6320-40-7
EINECS: 228-672-2